80534
Ethanethiol
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
8.51 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
temperatura de autoignição
570 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
18.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤18% water
índice de refração
n20/D 1.429-1.433
n20/D 1.4306 (lit.)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)