Documentos Principais
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
192.33
Beilstein:
1306914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
>1 (vs air)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
p.e.
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Outras notas
Versatile intermediate[1][2][3][4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)