42258
(S)-ar-Turmerone
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
chave InChI
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?