Merck
Pular para
36918
2,4,6-Tribromophenol
analytical standard
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Br3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
330.80
EC Number:
204-278-6
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776920
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
analytical standard
vapor density
11.4 (vs air)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tribromophenol
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)