Documentos Principais
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
Sinônimo(s):
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24Cl2Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
493.08
Número MDL:
pf
~255 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)