Documentos Principais
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Estra-1,3,5,9(11)-tetraene-3,16α,17β-triol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
286.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
chave InChI
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)