Documentos Principais
24020
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chlorobutyrate
purum, ≥97.5% (GC)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.60
Beilstein:
1098810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
p.e.
186 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Trace Thome et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(4), C701-C713 (2019-07-11)
Chronic kidney disease (CKD) leads to increased skeletal muscle fatigue, weakness, and atrophy. Previous work has implicated mitochondria within the skeletal muscle as a mediator of muscle dysfunction in CKD; however, the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in CKD are not