19482
Butylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
9.8 %
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−49 °C (lit.)
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
n-Butylamine