Documentos Principais
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetyl-S-CoA Na3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H35N7Na3O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
875.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥90% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Review[1]
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)