Documentos Principais
00139
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O
Número CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
2088879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical
Ensaio
≥90% (sum of isomers, GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477
p.e.
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
chave InChI
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)