Documentos Principais
19-0505
Sigma-Aldrich
Sulfato de magnésio
SAJ first grade (anhydrous), ≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgSO4
Número CAS:
Peso molecular:
120.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
SAJ first grade (anhydrous)
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)