Merck
Pular para
VMWP04700
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,05 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa mais ecológica
Sinônimo(s):
Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 0,05 µm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.05 μm pore size, 72 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
A membrana MF-Millipore™ é composta de acetato de celulose e nitrato de celulose. Essas misturas biologicamente inertes têm amplas aplicações analíticas e de pesquisa.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Microdiálise de DNA e proteínas
Features and Benefits
  • Aplicável a aplicações de monitoramento biológico e ambiental.
  • Autoclavável e compatível com os métodos de esterilização por óxido de etileno e irradiação gama.
Other Notes
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco, ao abrigo de fontes de calor
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
VMWP01300VMWP02500VMWP09025
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
parameter
0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 0.25 L/min-cm2 air flow rate
parameter
75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 0.25 L/min-cm2 air flow rate
parameter
75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 0.25 L/min-cm2 air flow rate
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
72 % porosity, 0.05 μm pore size
pore size
72 % porosity, 0.05 μm pore size
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Palavra de aviso
Danger
Classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Códigos de risco
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)