TANKSDS2ASM
Módulo de higienização automática (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with SDS
Categorias relacionadas
Descrição geral
Este Módulo de Sanitização Automática (ASM) possui uma lâmpada UV integrada para prevenir o crescimento bacteriano e de biofilme na água pura armazenada e nas superfícies internas do tanque.
Para uso com o sistema de armazenamento e distribuição de água pura SDS 500.
Para uso com o sistema de armazenamento e distribuição de água pura SDS 500.
Aplicação
O ASM protege a água pura armazenada da proliferação bacteriana e da formação de biofilme.
Características e benefícios
- Lâmpada UV de 254 nm para efeito germicida.
Exoneração de responsabilidade
Para clientes dos EUA: Contém mercúrio; não descarte no lixo - descarte de acordo com as leis locais, estaduais ou federais.