Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 82 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
- O filtro de membrana de ésteres mistos de celulose MF-Millipore® é ideal para aplicações de monitoramento biológico e ambiental.
- Compatível com óxido de etileno, irradiação gama e métodos de esterilização por autoclave.
- O filtro branco também está disponível com superfície reticulada.
Application
Clarificação de soluções aquosas
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 1,2 µm
Palavra de aviso
Danger
Classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?