Pular para o conteúdo
PP412
Goat Gamma Globulin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
antibody form
purified antibody
Quality Segment
Preparation Note
Refrigerator (2–8°C)
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)