Sobre este item
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Sterility:
non-sterile
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Discos de ultrafiltração, 3 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Configuração do dispositivo: discos de ultrafiltração
Código do filtro: PLBC
Monte a sua célula agitada Amicon com a membrana de sua escolha. Membranas de disco cortado de ultrafiltração estão disponíveis nas versões de celulose regenerada da Ultracel e polietersulfona (PES) da Biomax . As membranas estão disponíveis em vários tamanhos de poro e diâmetros diferentes.
As membranas de celulose regenerada Ultracel são recomendadas para concentrar ou dessalinizar soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
As membranas de PES Biomax são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Os discos cortados de PVDF para microfiltração Durapore estão disponíveis com tamanhos de poro de 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm, em diâmetros de 63,5 mm e 75 mm.
Características e benefícios:
•Os diâmetros dos discos podem ser de: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•As membranas Ultracel , Durapore e Biomax estão disponíveis com uma ampla gama de tamanhos de poros para atender às suas necessidades de separação
•Compatíveis com as células agitadas Amicon
Aplicações:
concentração, troca de tampão, dessalinização
As membranas de celulose regenerada Ultracel são recomendadas para concentrar ou dessalinizar soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
As membranas de PES Biomax são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Os discos cortados de PVDF para microfiltração Durapore
Características e benefícios:
•Os diâmetros dos discos podem ser de: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•As membranas Ultracel
•Compatíveis com as células agitadas Amicon
Aplicações:
concentração, troca de tampão, dessalinização
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Application
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 3 kDa, celulose regenerada Ultracel , 63,5 mm de diâmetro
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discos de ultrafiltração, 3 kDa NMW
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?