NU150050/460-311
NovAseptic Valve, Valve Body, Tank Outlet Valve 90˚, CIP/SIP
About This Item
Materiais
316L stainless steel ((ASTM A269/270)/EN 1.4435 (EN 10217-1/EN 10216-5))
valve (Tank Outlet Valve Body)
Nível de qualidade
descrição
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
Manually polished; Ra ?0.5 μm (20 μin)
Parâmetros
-1 to 10 bar pressure
-80-200 °C temp. range
volume
84 mL
peso
1.7 kg3.75 lb