MABN2487
Anti-Astrin Antibody, clone C-1
clone C-1, from mouse
Sinônimo(s):
Sperm-associated antigen 5, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPAG5(10615)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Astrin in Immunocytochemistry applications (Schmidt, J.C., et. al. (2010). J Cell Biol. 191(2):269-80; Yang, Y.C., et. al. (2006). Biochem Biophys Res Commun. 343(2):428-34; Kern, D.M., et. al. (2016). J Cell Biol. 213(3):315-28).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Astrin in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade