MABE2031
Anti-FIH Antibody, clone 162C
Sinônimo(s):
Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor (UniProt: Q9NWT6;also known as EC:1.14.11.30;Factor inhibiting HIF-1;FIH-1;Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
162C, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 40.29 kDa
observed mol wt ~40 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... N(43740575)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FIH in MCF-7 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FIH in Western Blotting applications (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected FIH in Immunohistochemistry applications (Soilleux, E.J., et al. (2005). Histopathology. 47(6): 602-10).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FIH in Immunofluorescence applications (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FIH in Immunocytochemistry applications (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1