Documentos Principais
8.51062
Sigma-Aldrich
Dmab-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Dmab-OH, 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27NO3
Número CAS:
Peso molecular:
329.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2ccc(cc2)CO)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
chave InChI
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for the introduction of Dmab carboxylic acid protecting group. Dmab esters are stable to TFA and piperidine, but are cleaved under mild conditions by treatment with 2% hydrazine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 01-63-0048
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3