Merck
Pular para
8.20175
2-Bromoethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromoethanol, Ethylene bromohydrin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
124.97
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
208-748-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
56-57 °C/27 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 40 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCO
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Bromoethanol for synthesis. CAS 540-51-2, EC Number 208-748-1, molar mass 124.97 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
B655864423348.00871
2-Bromoethanol 95%
Sigma-Aldrich
B65586
2-Bromoethanol
2-Bromoethanol analytical standard
Supelco
442334
2-Bromoethanol
Bromoethane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00871
Bromoethane
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
-80 °C
mp
-
mp
-
mp
-118 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
bp
56-57 °C/27 hPa
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
bp
37-39 °C/1013 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials