Key Documents
7052X
Sigma-Aldrich
Papanicolaou OG-6
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Sinônimo(s):
PAP Counterstain
About This Item
Código UNSPSC:
41116113
Nível de qualidade
forma
liquid
pf
-0.1 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.79 g/cm3
λmax
493-503 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
15 °C