474787
MG-132
≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Kᵢ = 4 nM).
Sinônimo(s):
Z-Leu-Leu-Leu-al, Proteasome Inhibitor XI, Z-Leu-Leu-Leu-CHO, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-leucinal, MG-132
About This Item
product name
MG-132, ≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Meriin, A.B., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 6373.
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Klafki, H.W., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2865.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L., 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3