Documentos Principais
1.09161
Supelco
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Sinônimo(s):
Ferroin Redox indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ferroin indicator solution, for waste water analysis
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
4-7 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0): 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C): 3.5 - 4.5
Application test: conforms
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.