07-2264
Anti-OSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
oxidative-stress responsive 1, serine/threonine-protein kinase OSR1, Oxidative stress-responsive 1 protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OSR1(130497) , OXSR1(9943)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected OSR1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1