Merck
06-554
Anti-STAT5B Antibody
Upstate®, from rabbit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
13
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT5B(6777)
General description
90-92kDa
Immunogen
amino acids 774-787 of human STAT5B (CGRPMDSQWIPHAQS)
Application
Anti-STAT5B Antibody is a Rabbit Polyclonal Antibody for detection of STAT5B also known as signal transducer & activator of transcription 5B & has been tested in WB.
Physical form
Format: Purified
Analysis Note
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
routinely evaluated by immunoblot on mouse 3T3/A31 or human A431 cell lysates
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Experimente nossa Ferramenta de seleção de produtos para restringir suas opções
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)