Pular para o conteúdo
MilliporeSigma
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
p.e.
222C
pf
70 - 72@0.5mm Hg
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
chave InChI
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
70 - 72@0.5mm Hg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)