Documentos
860856P
Avanti
RBM14C16
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)palmitamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H47NO6
Número CAS:
Peso molecular:
517.70
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860856P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3