Documentos Principais
Z214760
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 134 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
stainless steel
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8086-12
L × C
24 mm × 134 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)