para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudardescription
range mg/L 0, 10, 30, 100, 300, semi-quantitative
specific analyte(s)
copper
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
white to red-violet change
detection method
colorimetric
General description
For semi-quantitative determination of ions and other substances. Consists of plastic strip to which test paper has been sealed. Size of test paper area permits clear comparison with fields of equal size on color scale provided on plastic box. Length sufficient to permit easy handling, even when aggressive or otherwise noxious solutions are being tested.
- Fast; dip and read
- No apparatus needed, only single test stick for analysis
- Highly specific; interferences can be eliminated by precipitation or masking
- Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quantofix® test strips
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?