Merck
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
3692
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
9.292
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)