Key Documents
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Cyclohexyl disulfide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11S-)2
Número CAS:
Peso molecular:
230.43
Número FEMA:
3448
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.028
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pb
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
onion; alliaceous
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)