Documentos Principais
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Sinônimo(s):
Pogostemon cablin
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2838
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
grau
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy
Informações legais
Certified organic by MOSA
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)