Documentos Principais
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH2C6H11
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
2348
Número CE:
Conselho da Europa nº:
218
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.028
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
chave InChI
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)