NCXGEPE50
Gold Nanospheres
50 nm, Econix, 5 mg/mL in water, PVP 40 kDa (Polymer)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanospheres
concentração
5 mg/mL in water
tamanho de partícula
50 nm
Aplicação
Our Econix gold nnanospheres contain PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) as excipient. The PVP provides strong steric stability to the gold nanospheres. The Econix gold nanospheres are unagglomerated and low cost, and are ideal for applications requiring large quantities.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)