Documentos Principais
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
199.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
5.9 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 140 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
356 °F
p.e.
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)