Documentos
L473081
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H25N5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
487.585
Número MDL:
Outras notas