Key Documents
H31328
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-9-fluorenone
98%
Sinônimo(s):
NSC 22835
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Impurezas
<20% 2-fluoro-9-fluorenone
pf
204-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H8O2/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7,14H
chave InChI
GXUBPHMYNSICJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • One-pot synthesis of aryl substituted aurones
  • Studies to tune HOMO-LUMO levels of 9-fluorenone scaffolds
  • O-methylation for synthesis of second-generation light driven rotary molecular motors
  • Reactions with aluminum, gallium compounds, and methylquinolines
  • Synthesis of acridinyl- and fluorenylidenehydrazido calixarenes
  • Acetylation for synthesis of acetates
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)