Documentos
GF52817878
Tungsten
foil, 30mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Tungsten, W 000345, W
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 528-178-78
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
30 mm × 1.0 mm
pb
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N