Merck
Pular para
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Sinônimo(s):
AB303400
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.010,00
Sobre este item
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
R$ 5.010,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF80566500GF70812996GF66863357
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-633-57
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
color
white
color
white
color
white
color
white
size
600 × 600 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
size
600 × 600 mm
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)