Documentos
GF28411703
Titanium
tube, 100mm, outside diameter 10.3mm, inside diameter 8.7mm, wall thickness 0.8mm, annealed, 99.6+%
Sinônimo(s):
Titanium, TI007460
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.60%
forma
tubes
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 284-117-03
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
100 mm × 0.8 mm
D.E. × D.I.
10.3 mm × 8.7 mm
pb
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N