GF27179286
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000330, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.80%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 271-792-86
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
150 × 150 mm × 1.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N