Key Documents
GF21871986
Tin
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, as rolled, 98.8%
Sinônimo(s):
Tin, SN000231
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.80%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 218-719-86
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 0.025 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N