Merck
Pular para
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula linear:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
604453604445600067
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
description
-
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+6 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)