Key Documents
901047
Sigma-Aldrich
Molybdenum trioxide/PEDOT:PSS ink
viscosity 3 cP 
Sinônimo(s):
Avantama P-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, MoO3/PEDOT:PSS dispersion, MoO3/PEDOT:PSS ink
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
descrição
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
forma
dispersion
cor
dark blue
tamanho de partícula
10-30 nm
viscosidade
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
Aplicação
This ink is for charge selective layers in printed electronics. This ink is for spin-coating, doctor blading, or slot-die.
Atenção
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake well.
  • Drying of deposited films at >100 °C.
Informações legais
Product of Avantama Ltd.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
63.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)