Documentos Principais
88482
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-Butyl-4-picolinium chloride, 4MBPCl
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16ClN
Número CAS:
Peso molecular:
185.69
Beilstein:
3734338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
pf
158-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Linear dimerization of 1-alkenes in a 4-MBP Cl- - AlCl3system[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B. Ellis et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 337-337 (1999)
Viresh R Thamke et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 250, 567-577 (2019-04-27)
The present study deals with the cyto-genotoxicological impact of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, trihexyl tetradecylphosphonium dicyanamide, 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, and 1-butyl-4-methylpyridinium chloride, on animal cells and their biodegradation. The long alkyl chain containing ionic liquids were found to be