Documentos Principais
713724
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-3-carboxylate
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, N-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl N-Boc-DL-nipecotate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
257.33
Beilstein:
3614917
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • GABAA receptor agonists
  • Piperidine derivatives
  • Selective TACE inhibitors
  • HDL-elevating agents
  • α-Sulfonyl hydroxamic acid derivatives
  • chemicals in the Iboga-alkaloid family
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of a Novel Heterospirocyclic 3-(N-Methyl-N-phenylamino)-2H-azirine and its use as an Amino Acid Equivalent in the Preparation of a Model Tripeptide
Villalgordo, J.M. and Heimgartner, M.
Tetrahedron Asymmetry, 49 (33), 7215-7222 (1993)