Documentos Principais
657018
Sigma-Aldrich
Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Sinônimo(s):
Potassium trifluoro(2-naphthyl)borate, Potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)borate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
234.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7BF3.K/c12-11(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H;/q-1;+1
chave InChI
FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Iron-promoted hydrolysis
  • Preparation of diaryl selenides using electrophilic selenium species in ionic liquids
  • Preparation of arylbenzeneacetic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction with benzeneacetic acids in presence of amino acid ligands
  • Rh-catalyzed addition to N-tosyl or N-nosyl ketimine intermediates
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)