Documentos Principais
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
227.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
pf
117-122 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
chave InChI
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)