633429
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, polymer-supported
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensão da rotulagem
1.0-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
InChI
1S/C6H10N4.Cl/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;/h3H,1-2H3,(H3,7,8);
chave InChI
VEBVDVIHRVPBQW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)